Fontos dokumentumok
E9902
Ephrin-A1/Fc Chimera from mouse
>90% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, lyophilized powder
Szinonimák:
B61, EFL-1, LERK-1
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
mouse
Minőségi szint
rekombináns
expressed in NSO cells
Teszt
>90% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
0.16-10 ng/mL
molekulatömeg
monomer calculated mol wt 46.8 kDa
50-55 kDa by SDS-PAGE (reducing)
kiszerelés
pkg of 200 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
mouse ... Efna1(13636)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Egyéb megjegyzések
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3