Fontos dokumentumok
F135
Fractalkine, Extracellular Domain human
≥97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in NSO cells, suitable for cell culture, lyophilized powder
Szinonimák:
CX3CL-1, Neurotactin
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
human
Minőségi szint
rekombináns
expressed in NSO cells
Teszt
≥97% (SDS-PAGE)
form
lyophilized powder
hatékonyság
22.62 ng/mL
molekulatömeg
~90 kDa
kiszerelés
pkg of 25 μg
tárolási körülmény
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
szennyeződések
endotoxin, tested
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
human ... CX3CL1(6376)
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Analízis megjegyzés
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3