Fontos dokumentumok
SML1555
MS023 hydrochloride
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
N1-((4-(4-Isopropoxyphenyl)-1H-pyrrol-3-yl)methyl)-N1-methylethane-1,2-diamine hydrochloride, N1-Methyl-N1-[[4-[4-(1-methylethoxy)phenyl]-1H-pyrrol-3-yl]methyl]-1,2-ethanediamine hydrochloride
Teszt
≥98% (HPLC)
form
powder
tárolási körülmény
desiccated
szín
white to light brown
oldhatóság
H2O: 20 mg/mL, clear
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
CN(CCN)CC1=CNC=C1C2=CC=C(OC(C)C)C=C2.[H]Cl
InChI
1S/C17H25N3O.ClH/c1-13(2)21-16-6-4-14(5-7-16)17-11-19-10-15(17)12-20(3)9-8-18;/h4-7,10-11,13,19H,8-9,12,18H2,1-3H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IEZPALXFXHDDHI-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Biokémiai/fiziológiai hatások
To learn about other SGC chemical probes for epigenetic targets, visit sigma.com/sgc
Tulajdonságok és előnyök
WGK
WGK 3
Cikkek
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.