Fontos dokumentumok
F0894
Sigma-Aldrich
Shake flasks, triple baffled
volume 2,000 mL
Szinonimák:
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41122104
NACRES:
NB.22
material
beaded neck neck
borosilicate glass
glass flask
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
pack of 1 ea
pack of 1
H
28.5 cm
alap átmérő
16 cm
kapacitás
2000 mL
térfogat
2,000 mL
kötéstípus
non-treated surface
Egyéb megjegyzések
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)