F0527
Nalgene® baffled shake flask
capacity 2,000 mL, Beaded neck
Szinonimák:
cell flask, cell flasks, conical flasks
About This Item
Javasolt termékek
material
beaded neck translucent polycarbonate flask
transparent polycarbonate
leírás
Autoclavable
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
graduations 200 mL
without cap
kiszerelés
case of 2
gyártó/kereskedő neve
Nalgene® 4110-2000
kapacitás
2,000 mL
lombik hasznos térfogata
2,000 mL
nyakátmérő
46.7 mm
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Nalgene® baffled reusable conical flasks are ideal for providing the optimum conditions for effective cell culture, fermentation, and genetic engineering procedures.
- Manufactured using transparent polycarbonate for excellent sample visibility and mechanical strength.
- Graduated - for determining accurate fluid levels.
- Autoclavable - Able to withstand temperatures up to +121°C.
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)