Fontos dokumentumok
Z232866
Duran® Erlenmeyer narrow-neck flasks
capacity 2,000 mL
Szinonimák:
conical flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41121804
NACRES:
NB.43
Anyagok
borosilicate glass
flat bottom
narrow-mouth
Csatlakozó
Joints neck (50)
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
pack of 10
gyártó/kereskedő neve
DURAN® 212166302
elérhetőség
not available in USA and Canada
Magasság
280 mm
kapacitás
2,000 mL
lombik külső átmérő
166 mm
nyak külső átmérő
50 mm
Általános leírás
  • Duran® Erlenmeyer narrow-neck conical flasks are ideal for mixing.
  • Made from borosilicate glass 3.3 for better clarity, chemical resistance, and minimal thermal expansion.
  • Heavy and uniform wall thickness facilitates its usage under extreme temperature fluctuations.
  • Easy-to-read scale with graduation marks in highly durable white enamel.
  • Marking spot for sample identification.
Easy mixing due to conical form. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Egyéb megjegyzések
Jogi információk
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)