SLW1142/12
Pyrex® Culture flask, baffled, PTFE membrane screwcap
1000 mL
Szinonimák:
Pyrex, SciLabware 1142/12
About This Item
Javasolt termékek
material
Pyrex flask
screw top polypropylene cap
straight neck
sterilitás
sterile; autoclaved
Jellemzők
with cap
kiszerelés
pack of 2 ea
gyártó/kereskedő neve
SciLabware 1142/12
H
205 mm
test külső átmérő
129 mm
kapacitás
1000 mL
1000 mL
hasznos térfogat
1000 mL
szerelvény
GL 45 cap
kötéstípus
non-treated surface
Általános leírás
- Ideal for aerobic microbiology and cell culture
- Flasks complete with blue polypropylene GL45 screwcap with a gas-permeable PTFE membrane that permits gaseous exchange whilst contents remain sterile
- Flasks can be autoclaved with the membrane screwcap fastened
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass for maximum chemical and thermal resistance
- The four equidistant baffles provide consistent agitation when used with compatible orbital shakers
- Suitable for repeated autoclave cycles at 121 deg. C
Tulajdonságok és előnyök
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)