Fontos dokumentumok
F0644
Sigma-Aldrich
Shake flasks, triple baffled
borosilicate glass flask, working volume 250 mL
Szinonimák:
baffled flasks, cell flask, cell flasks, conical flasks
About This Item
UNSPSC kód:
41100000
NACRES:
NB.22
material
beaded neck neck
borosilicate glass
borosilicate glass flask
sterilitás
non-sterile
Jellemzők
without cap
kiszerelés
pack of 12 ea
H
13.5 cm
alap átmérő
8.8 cm
hasznos térfogat
250 mL
kötéstípus
non-treated surface
Egyéb megjegyzések
Extra-deep, with break-resistant lip (closures not included)