Fontos dokumentumok
CAS9PL
Cas9 Plus Protein
from Streptococcus pyogenes, recombinant, expressed in E. coli, 3X NLS
Szinonimák:
Cas9, SpCas9, SpyCas9
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
kiszerelés
pkg of 1 kit (4 components)
alkalmazás(ok)
CRISPR
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Enhanced specificity compared to wild type Cas9
- Increased activity compared to enhanced specificity Cas9
- Ready to inject/transfect
Kiszerelés
pkg of 250 μg (≥ 1500 pmol)
Komponensek
- one vial of Cas9 Plus Recombinant Protein
- one vial of Plus Transfection Buffer
- one vial of Reconstitution Buffer
- one vial of Dilution Buffer
Elv
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.
Related Content
Explore technology and reagent portfolios for plant breeding workflows, accelerating the development of new crop varieties.