Fontos dokumentumok
PECAS9
PURedit® Cas9 Protein
from Streptococcus pyogenes, recombinant, expressed in E. coli, 3X NLS
Szinonimák:
Cas9, SpCas9, SpyCas9
About This Item
Javasolt termékek
rekombináns
expressed in E. coli
Minőségi szint
Teszt
≥95% (SDS-PAGE)
Forma
lyophilized powder
kiszerelés
pkg of 1 kit (4 components)
kiszállítva
wet ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
PURedit translational-grade CRISPR reagents are engineered to meet superior manufacturing standards that enable consistent, high-quality performance every time.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- High Quality for preclinical and early clinical research
- Highest performance efficiency of any Cas9 variant
- Ready to inject/transfect
Kiszerelés
pkg of 250 μg (≥ 1500 pmol)
Komponensek
- one vial of PURedit Cas9 Recombinant Protein
- one vial of PURedit Transfection Buffer
- one vial of Reconstitution Buffer
- one vial of Dilution Buffer
Elv
Feloldás
Egyéb megjegyzések
Check out our other MISSION® Cas9 Proteins at SigmaAldrich.com/CRISPRproteins
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Protocols
Guaranteed PURedit™ CRISPR synthetic gRNAs and Cas9 protein offer industry-leading on-site cutting and specificity
Combine guaranteed sgRNAs with our comprehensive range of CRISPR products and tools, including Cas9 and delivery reagents, for efficient genome modification with higher specificity.