EPS003
CUDC 101
A potent inhibitor of HDACs and receptor tyrosine kinases
Szinonimák:
7-[[4-(3-Ethynylphenylamino)-7-methoxyquinazolin-6-yl]oxy]-N-hydroxyheptanamide, Heptanamide, 7-[[4-[(3-ethynylphenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]oxy]-N-hydroxy
Teszt
≥98% (HPLC)
szín
white
oldhatóság
DMSO: soluble
tárolási hőmérséklet
−20°C
InChI
1S/C24H26N4O4/c1-3-17-9-8-10-18(13-17)27-24-19-14-22(21(31-2)15-20(19)25-16-26-24)32-12-7-5-4-6-11-23(29)28-30/h1,8-10,13-16,30H,4-7,11-12H2,2H3,(H,28,29)(H,25,26,27)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PLIVFNIUGLLCEK-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Displays potent antiproliferative and proapoptotic activities against cultured and implanted tumor cells that are sensitive or resistant to several approved single-targeted drugs.
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3