Merck
PHL89883
Picein
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
1-[4-(β-D-Glucopyranosyloxy)phenyl]ethan-1-one, 4′-(β-D-Glucopyranosyloxy)acetophenone, 4-Acetylphenyl β-D-glucopyranoside, p-Hydroxyacetophenone glucoside, Ameliaroside, Piceoside, Salicinerein, Salinigrin
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C14H18O7
CAS-szám:
Molekulatömeg:
298.29
Beilstein:
90049
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥98.0% (HPLC)
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
neat
SMILES string
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=CC=C(C(C)=O)C=C2)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C14H18O7/c1-7(16)8-2-4-9(5-3-8)20-14-13(19)12(18)11(17)10(6-15)21-14/h2-5,10-15,17-19H,6H2,1H3/t10-,11-,12+,13-,14-/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GOZCEKPKECLKNO-RKQHYHRCSA-N
Általános leírás
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Jogi információk
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Kavindra Kumar Kesari et al.
Antioxidants (Basel, Switzerland), 9(6) (2020-07-08)
Several bioactive compounds are in use for the treatment of neurodegenerative disorders, such as Alzheimer's and Parkinson's disease. Historically, willow (salix sp.) bark has been an important source of salisylic acid and other natural compounds with anti-inflammatory, antipyretic and analgesic