Fontos dokumentumok
E9004
α-Ecdysone
≥90%
Szinonimák:
2β,3β,14α,22(R),25-Pentahydroxy-7-cholesten-6-one
About This Item
Javasolt termékek
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥90%
form
powder
oldhatóság
methanol: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
alkalmazás(ok)
agriculture
environmental
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H][C@]12CC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@]3(O)C1=CC(=O)[C@]4([H])C[C@@H](O)[C@@H](O)C[C@]24C)[C@H](C)[C@H](O)CCC(C)(C)O
InChI
1S/C27H44O6/c1-15(20(28)8-9-24(2,3)32)16-7-11-27(33)18-12-21(29)19-13-22(30)23(31)14-25(19,4)17(18)6-10-26(16,27)5/h12,15-17,19-20,22-23,28,30-33H,6-11,13-14H2,1-5H3/t15-,16+,17-,19-,20+,22+,23-,25+,26+,27+/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UPEZCKBFRMILAV-JMZLNJERSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- to study its effects on Drosophila melanogaster′s sexual maturation
- to study its effects on specification of neurons in Drosphila male-specific neurite
- as a standard to evaluate the ecdysteroid levels by liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS/MS)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3