Fontos dokumentumok
A0887
5α-Androstane
Szinonimák:
Etioallocholane
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥99% (HPLC)
Minőségi szint
Forma
powder
oldhatóság
chloroform: 49-51 mg/mL, clear, colorless
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
[H][C@@]12CC[C@@]3([H])CCCC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)CCC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H32/c1-18-11-5-7-16(18)15-9-8-14-6-3-4-12-19(14,2)17(15)10-13-18/h14-17H,3-13H2,1-2H3/t14-,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QZLYKIGBANMMBK-UGCZWRCOSA-N
Géninformáció
human ... UGT1A4(54657)
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)