Fontos dokumentumok
E2661
Estropipate
≥98% (HPLC), powder
Szinonimák:
Estropipate, 3-(Sulfooxy)-estra-1,3,5(10)-trien-17-one : piperazine (1:1), Estrone sulfate piperazine salt, Harmogen, Ogen
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
optikai aktivitás
[α]/D 100 to 120°, c = 1 in DMSO
szín
white to tan
oldhatóság
DMSO: ≥24 mg/mL
kezdeményező
Johnson & Johnson
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
C1CNCCN1.C[C@]23CC[C@H]4[C@@H](CCc5cc(OS(O)(=O)=O)ccc45)[C@@H]2CCC3=O
InChI
1S/C18H22O5S.C4H10N2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;1-2-6-4-3-5-1/h3,5,10,14-16H,2,4,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);5-6H,1-4H2/t14-,15-,16+,18+;/m1./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZEQBCVBILBTEP-ZFINNJDLSA-N
Géninformáció
human ... ESR1(2099)
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for ADME/Tox