Fontos dokumentumok
E1385
Ethidium bromide solution
BioReagent, for molecular biology, 500 μg/mL in H2O
Szinonimák:
3,8-Diamino-5-ethyl-6-phenylphenanthridinium bromide, EtBr, Homidium bromide
About This Item
Javasolt termékek
grade
for molecular biology
Minőségi szint
termékcsalád
BioReagent
koncentráció
500 μg/mL in H2O
technika/technikák
electrophoresis: suitable
alkalmasság
suitable for gel electrophoresis
SMILES string
[Br-].CC[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Feloldás
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
Ethidium bromide is a well-known and widely used fluorescent dye in biotechnology research.