Fontos dokumentumok
4410-OP
Millipore
Ethidium Bromide
OmniPur® Grade, Fluorescent stain
About This Item
UNSPSC kód:
41105322
NACRES:
NA.28
Minőségi szint
form
liquid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
dark red
idegen aktivitás
DNAse, none detected
Protease, none detected
RNAse, none detected
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
Általános leírás
Fluorescent stain for visualization of nucleic acids in gels. Facilitates purification of DNA when using a cesium chloride gradient. Molecular Biology grade.
Specifications
DNAse: none detected
RNAse: none detected
Protease: none detected
Figyelmeztetés
Toxicity: Toxic (F)
Fizikai forma
Supplied as a 10 mg/ml solution in deionized water.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Muta. 2
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg