Fontos dokumentumok
90475
Sigma-Aldrich
Blue Dextran
average mol wt 10,000
Szinonimák:
Blue Dextran 10, Dextran blue from Leuconostoc mesenteroides
About This Item
CAS-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
NACRES:
NA.32
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
form
powder
molekulatömeg
average mol wt 10,000
veszteség
≤10% loss on drying
kapacitás
0.01-0.08 mmol/g loading
tárolási hőmérséklet
−20°C
WGK
WGK 3
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Explore FITC-labelled polysaccharides and their properties, including impact of molecular weight on molecule dimensions.