Merck
D9069
Sigma-Aldrich
N-Desmethyltamoxifen HCl
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
(Z)-2-(p-(1,2-Diphenyl-1-butenyl)phenoxy)-N-methylethylamine, ICI 55,548
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C25H27NO·HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
393.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352203
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
sterilitás
non-sterile
Minőségi szint
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
technika/technikák
inhibition assay: suitable
oldhatóság
DMSO: ≥20 mg/mL
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.CC\C(c1ccccc1)=C(/c2ccccc2)c3ccc(OCCNC)cc3
InChI
1S/C25H27NO.ClH/c1-3-24(20-10-6-4-7-11-20)25(21-12-8-5-9-13-21)22-14-16-23(17-15-22)27-19-18-26-2;/h4-17,26H,3,18-19H2,1-2H3;1H/b25-24-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GMLHJWZEYLTNJW-BJFQDICYSA-N
Alkalmazás
N-Desmethyltamoxifen HCl has been used as an internal standard in high-performance liquid chromatography (HPLC) for the quantification of metabolites from NG2 cell-derived astrocytes.
Biokémiai/fiziológiai hatások
N-Desmethyltamoxifen HCl is the primary metabolite of tamoxifen. N-Desmethyltamoxifen HCl is an estrogen response modifer and protein kinase C inhibitor.
Tulajdonságok és előnyök
This compound is featured on the Nuclear Receptors (Steroids) and PKC pages of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Piktogramok
Health hazardEnvironment
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Slide 1 of 2
1 of 2
Injury type-dependent differentiation of NG2 glia into heterogeneous astrocytes
Hackett AR, et al.
Experimental Neurobiology, 308, 72-79 (2018)
Altin Sula et al.
Molecular cell, 81(6), 1160-1169 (2021-01-28)
Voltage-gated sodium channels are targets for many analgesic and antiepileptic drugs whose therapeutic mechanisms and binding sites have been well characterized. We describe the identification of a previously unidentified receptor site within the NavMs voltage-gated sodium channel. Tamoxifen, an estrogen
Cikkek
A protein kináz C (PKC) egy AGC-kináz, amely számos célfehérjében foszforilálja a szerin- és treonin-maradványokat.
Protein kinase C (PKC) is an AGC kinase that phosphorylates serine and threonine residues in many target proteins.
We offers many products related to Nuclear Receptors (Steroids) for your research needs.
Chromatograms
application for HPLC