Fontos dokumentumok
SML2237
Ormeloxifene
≥95% (HPLC)
Szinonimák:
(trans)-1-[2-[p-(7-methoxy-2,2-dimethyl-3-phenyl-4-chromanyl)phenoxy]ethyl]pyrrolidine, 3,4-trans-2,2-Dimethyl-3-phenyl-4-[p-(β-pyrrolidinoethoxy)phenyl]-7-methoxychroman, Centchroman, rel-1-[2-[4-[(3R,4R)-3,4-Dihydro-7-methoxy-2,2-dimethyl-3-phenyl-2H-1-benzopyran-4-yl]phenoxy]ethyl]pyrrolidine, trans-Centchroman
About This Item
Javasolt termékek
Teszt
≥95% (HPLC)
Forma
film or powder (or oil)
szín
colorless to yellow-white
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CC([C@@H](C1=CC=CC=C1)[C@@H]2C3=CC=C(OCCN4CCCC4)C=C3)(C)OC5=C2C=CC(OC)=C5
InChI
1S/C30H35NO3/c1-30(2)29(23-9-5-4-6-10-23)28(26-16-15-25(32-3)21-27(26)34-30)22-11-13-24(14-12-22)33-20-19-31-17-7-8-18-31/h4-6,9-16,21,28-29H,7-8,17-20H2,1-3H3/t28-,29+/m1/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XZEUAXYWNKYKPL-WDYNHAJCSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)