Fontos dokumentumok
D8940
Anti-Destrin/ADF (AE-14) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-Actin Depolymerizing Factor
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
form
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
mouse, rat, human
koncentráció
~0.8-1.2 mg/mL
technika/technikák
microarray: suitable
western blot: 1:600 using whole extracts of human A431 epidermoid carcinoma cells, rat PC-12 pheochromocytoma cells, or mouse NIH3T3 fibroblasts
UniProt elérési szám
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... DSTN(11034)
mouse ... Dstn(56431)
rat ... LOC296197(296197)
Általános leírás
Immunogen
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
nwg