Fontos dokumentumok
P0054
Anti-PIP5K3 (N-terminal) antibody produced in rabbit
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Szinonimák:
Anti-1-phosphatidylinositol-4-phosphate 5-kinase, Anti-Fab1, Anti-Fyve finger-containing phosphoinositide kinase, Anti-P235, Anti-PIKfyve, Anti-PIP5K, Anti-Phosphatidylinositol-3-phosphate/phosphatidylinositol 5-kinase, type III
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
rabbit
Minőségi szint
konjugátum
unconjugated
antitest forma
affinity isolated antibody
antitest terméktípus
primary antibodies
klón
polyclonal
Forma
buffered aqueous solution
faj reaktivitás
human
kiszerelés
antibody small pack of 25 μL
fejlettebb validálás
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
koncentráció
~1.5 mg/mL
technika/technikák
western blot: 2-4 μg/mL using HEK-293T cells expressing human PIP5K3.
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
célzott transzláció utáni módosítás
unmodified
Géninformáció
human ... PIP5K3(200576)
mouse ... Pip5k3(18711)
rat ... Pip5k3(316457)
Related Categories
Általános leírás
Egyediség
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Fizikai forma
Jogi nyilatkozat
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)