Fontos dokumentumok
D7409
2′,3′-Dideoxyguanosine 5′-triphosphate sodium salt
≥90% (HPLC)
Szinonimák:
ddGTP
Teszt
≥90% (HPLC)
form
powder
oldhatóság
water: 5 mg/mL, clear, colorless
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[Na+].OP([O-])(=O)OP(O)(=O)OP(O)(=O)OC[C@@H]1CC[C@@H](O1)n2cnc3C(=O)NC(=N)Nc23
InChI
1S/C10H16N5O12P3.Na/c11-10-13-8-7(9(16)14-10)12-4-15(8)6-2-1-5(25-6)3-24-29(20,21)27-30(22,23)26-28(17,18)19;/h4-6H,1-3H2,(H,20,21)(H,22,23)(H2,17,18,19)(H3,11,13,14,16);/q;+1/p-1/t5-,6+;/m0./s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XCOBCPBPAINELA-RIHPBJNCSA-M
Géninformáció
human ... HRAS(3265)
WGK
WGK 3