Fontos dokumentumok
70099-M
Sigma-Aldrich
T4 DNA Polymerase, LIC-qualified - Novagen
Novagen′s T4 DNA Polymerase has been qualified for ligation-independent cloning using a unique assay to verify its performance.
Szinonimák:
T4 Polymerase
About This Item
UNSPSC kód:
12352202
NACRES:
NA.54
Minőségi szint
Forma
liquid
gyártó/kereskedő neve
Novagen®
tárolási körülmény
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
technika/technikák
molecular cloning: suitable
tárolási hőmérséklet
−20°C
Általános leírás
T4 DNA polymerase is a potent enzymatic tool used in the process of ligation-independent cloning (LIC), a technique that allows to insert DNA fragments into plasmid vectors without the need for traditional restriction enzyme digestion and ligation steps. The 3′ exonuclease activity of T4 DNA polymerase is used in the LIC process to create single-stranded overhangs on the DNA fragment, which can then anneal with complementary overhangs on the vector, allowing the fragment to be inserted. In the LIC process, T4 DNA polymerase, in conjunction with complementary primers designed to lack one of dATP, dTTP, dCTP, or dGTP for a sequence of 12–15 bp, is used to generate single-stranded complementary overhangs of a fixed length. This annealing technique can then be followed by transformation directly into E. coli, which repairs the nicked DNA backbone, resulting in the successful insertion of the DNA fragment into the vector
Alkalmazás
T4 DNA Polymerase, LIC-qualified – Novagen has been used in the ligation-independent cloning (LIC) reaction to generate single-stranded 5′ termini overhangs on the DNA insert and destination plasmid vector.
Komponensek
•250 UT4 DNA Polymerase, LIC-qualified
•500 µl10X T4DNA Polymerase Buffer
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Jogi információk
NOVAGEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)