Merck
775827
Sigma-Aldrich
3-(Dimethylamino)propionic acid hydrochloride
97%
Szinonimák:
β-(Dimethylamino)propanoic acid hydrochloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C5H11NO2 · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
153.61
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
solid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
solid
mp
186-191 °C
funkcionális csoport
amine
carboxylic acid
SMILES string
[Cl-].N(CCC(=O)O)(C)C.[H+]
InChI
1S/C5H11NO2.ClH/c1-6(2)4-3-5(7)8;/h3-4H2,1-2H3,(H,7,8);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JTNKXYWGZCNBCH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)