Fontos dokumentumok
8.18448
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylglycine hydrochloride
for synthesis
Szinonimák:
N,N-Dimethylglycine hydrochloride, N,N-Dimethylaminoacetic acid hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NCH2COOH · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
139.58
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
219-648-2
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Forma
crystals
mp
189-194 °C (External MSDS)
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Cl-].N(CC(=O)O)(C)C.[H+]
InChI
1S/C4H9NO2.ClH/c1-5(2)3-4(6)7;/h3H2,1-2H3,(H,6,7);1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FKASAVXZZLJTNX-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Analízis megjegyzés
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 190 °C
Melting range (upper value): ≤ 193 °C
Identity (IR): passes test
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2