Fontos dokumentumok
890860P
Avanti
14:0 TAP
Avanti Research™ - A Croda Brand 890860P, powder
Szinonimák:
1,2-dimyristoyl-3-trimethylammonium-propane (chloride salt)
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 1 × 200 mg (890860P-200mg)
gyártó/kereskedő neve
Avanti Research™ - A Croda Brand 890860P
lipidtípus
cationic lipids
transfection
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
[H]C(C[N+](C)(C)C)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[Cl-]
InChI
1S/C34H68NO4.ClH/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-33(36)38-31-32(30-35(3,4)5)39-34(37)29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2;/h32H,6-31H2,1-5H3;1H/q+1;/p-1
Általános leírás
Alkalmazás
- the preparation of cationic liposomes
- reconstitution of bacteriorhodopsin (BR) and proteorhodopsin (PR) into liposomes
- composing lipid–styrene maleic acid (SMA) complexes
- liposome preparation by double emulsion method
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)