GEN-7020
Cationic Liposomes for DNA/RNA delivery
DOTMA (100%)
About This Item
Javasolt termékek
Minőségi szint
összetétel
Deionized RNAse-free Water
koncentráció
2 mM
szennyeződések
100 mol % DOTMA
részecskeméret
100 nm
pH
7
Általános leírás
Alkalmazás
Gene delivery
Lipid-protein interactions
Tárolás és stabilitás
Liposomes are made under sterile conditions. If you need to take multiple aliquots out of the vial, it is advised to take extreme care in not contaminating the vial. It is recommended to handle the vial under a sterile hood to maintain the sterility of the product. Liposomes should never be frozen. Ice crystals that form during freezing will rupture the lipid membrane of the liposomes and change the size of liposomes particles.
Jogi információk
Jogi nyilatkozat
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
LNPs are ideal carriers for mRNA drugs, as evident from the two FDA-approved SARS-CoV-2 vaccines. However, efficient LNPs need further research on ionizable lipid selection, formulation, and administration. This review examines lipid usage, ionizable lipid selection, and LNP design for mRNA drug delivery.