Fontos dokumentumok
D5946
PD 150606
≥97% (HPLC)
Szinonimák:
(2Z)-3-(4-iodophenyl)-2-mercapto-2-Propenoic acid, 3-(4-iodophenyl)-2-mercapto-(Z)-2-propenoic acid
Teszt
≥97% (HPLC)
Forma
powder
tárolási körülmény
protect from light
szín
yellowish
oldhatóság
DMSO: >20 mg/mL
tárolási hőmérséklet
−20°C
SMILES string
OC(=O)\C(S)=C\c1ccc(I)cc1
InChI
1S/C9H7IO2S/c10-7-3-1-6(2-4-7)5-8(13)9(11)12/h1-5,13H,(H,11,12)/b8-5-
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DJCVSFWGKYHMKH-YVMONPNESA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)