P3817
Phospholipid mixture for HPLC from Glycine max (soybean)
certified reference material
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
soybean
Minőségi szint
grade
certified reference material
Forma
liquid
Analitikai műbizonylat
current certificate can be downloaded
kiszerelés
pkg of 2 mL
koncentráció
in chloroform (varied)
technika/technikák
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
alkalmazás(ok)
food and beverages
Formátum
multi-component solution
funkcionális csoport
phospholipid
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−20°C
Alkalmazás
Analit
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system, Liver,Kidney
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves