Fontos dokumentumok
B3563
Bifonazole
≥98% (HPLC)
Szinonimák:
1-(p,α-Diphenylbenzyl)imidazole
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
powder
szín
white to off-white
oldhatóság
DMSO: >10 mg/mL
kezdeményező
Bayer
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
c1ccc(cc1)C(c2ccc(cc2)-c3ccccc3)n4ccnc4
InChI
1S/C22H18N2/c1-3-7-18(8-4-1)19-11-13-21(14-12-19)22(24-16-15-23-17-24)20-9-5-2-6-10-20/h1-17,22H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OCAPBUJLXMYKEJ-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Bioactive small molecules for immune system signaling target identification/validation and antibiotics, antivirals, and antifungals offered.