Fontos dokumentumok
PHL80012
Biochanin A
phyproof® Reference Substance
Szinonimák:
4′-Methylgenistein, 5,7-Dihydroxy-4′-methoxyisoflavone, Genistein 4′-methyl ether, Olmelin
About This Item
Javasolt termékek
grade
primary reference standard
termékcsalád
phyproof® Reference Substance
Teszt
≥95.0% (HPLC)
Forma
powder
gyártó/kereskedő neve
PhytoLab
mp
210-213 °C (lit.)
SMILES string
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O)cc(O)c3C2=O
InChI
1S/C16H12O5/c1-20-11-4-2-9(3-5-11)12-8-21-14-7-10(17)6-13(18)15(14)16(12)19/h2-8,17-18H,1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WUADCCWRTIWANL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Általános leírás
Biokémiai/fiziológiai hatások
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)