Fontos dokumentumok
D1068
DCB
≥98% (HPLC), solid
Szinonimák:
3,3′-Dichlorobenzaldazine, NSC 67224
Teszt
≥98% (HPLC)
Forma
solid
tárolási körülmény
desiccated
under inert gas
szín
yellow
oldhatóság
DMSO: ~6.8 mg/mL
H2O: insoluble
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
Clc1cccc(\C=N\N=C\c2cccc(Cl)c2)c1
InChI
1S/C14H10Cl2N2/c15-13-5-1-3-11(7-13)9-17-18-10-12-4-2-6-14(16)8-12/h1-10H/b17-9+,18-10+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XMOVWXSCYLINBJ-BEQMOXJMSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tulajdonságok és előnyök
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)