Fontos dokumentumok
118500
Sigma-Aldrich
ATM Kinase Inhibitor
Szinonimák:
KU-55933, 2-(4-Morpholinyl)-6-(1-thianthrenyl)-4H-Pyran-4-one, 2-(Morpholin-4-yl)-6-(thianthren-1-yl)-4H-pyran-4-one
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C21H17NO3S2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
395.49
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352209
NACRES:
NA.28
Minőségi szint
SMILES string
O=C1C=C(OC(=C1)c2cccc3Sc4ccccc4Sc23)N5CCOCC5
InChI
1S/C21H17NO3S2/c23-14-12-16(25-20(13-14)22-8-10-24-11-9-22)15-4-3-7-19-21(15)27-18-6-2-1-5-17(18)26-19/h1-7,12-13H,8-11H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XRKYMMUGXMWDAO-UHFFFAOYSA-N
Biokémiai/fiziológiai hatások
KU-55933 is a very potent, specific inhibitor of Ataxia telangiectasia (A-T) mutated (ATM) kinase (IC50 = 13 nM). KU-22933 treatment sensitizes cancer cells to ionizing radiation and cytotoxic drugs. The compound KU-22933 blocks ATM-mediated phosphorylyation of p53, gH2AX, NBS1, and SMC1.