H0161
Hyaluronic Acid Binding Protein bovine
lyophilized powder
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
bovine
Minőségi szint
Forma
lyophilized powder
technika/technikák
immunofluorescence: suitable
UniProt elérési szám
tárolási hőmérséklet
−20°C
Géninformáció
cow ... VCAN(282662)
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
Explore the role of hyaluronan, hyaluronic acid structure, hyaluronan synthesis & degradation, and more. Find GAGs, hydrogels, and scaffold kits.