Fontos dokumentumok
CLS7017
Corning® Costar® Stripette® serological pipettes, individually paper/plastic wrapped, triple bagged, clean room pack style
capacity 50 mL
Szinonimák:
pipets, pipettes, serological pipets, serological pipettes
Méret kiválasztása
100 EA
131 500,00 Ft
131 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
100 EA
131 500,00 Ft
About This Item
UNSPSC kód:
41121500
NACRES:
NB.01
131 500,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Anyagok
polystyrene
sterilitás
sterile
Jellemzők
DNase free
RNase free
disposable
graduations± 0.5 mL
subdivision
kiszerelés
case of 100
bag of 25
gyártó/kereskedő neve
Corning 7017
mérési tartomány
accuracy: 0.5 mL
Hosszúság
370 mm
kapacitás
50 mL
Csúcs belső átmérő
0.125 in.
szín
purple color-coded stripe
Általános leírás
Corning Costar Stripette serolical pipettes paper/plastic wrapping allows for easy opening by either pop-through or peel-apart techniques. It is also ideal for sterile cell culture and/or tissue culture applications, especially while wearing latex gloves, as the wrap reduces static cling. These Stripette pipets are sterile, individually wrapped serological pipets designed to afford optimal conditions for aspetic cell/tissue culture techniques.
  • Color-coding on paper allows easy size identification.
  • Paper/plastic wrap allows full view
  • Unique color-coded magnifying stripe for easier meniscus viewing.
  • Sterile, individually wrapped and certified nonpyrogenic and DNase-/RNase-free
  • Accuracy within ± 2% at full volume
  • Lot numbers printed on each pipet wrapper
  • Calibrated to deliver (TD-EX 20ºC) their contents with blowout
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Costar is a registered trademark of Corning, Inc.
Stripette is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)