Z652555
Greiner CELLSTAR® serological pipette
capacity 50 mL , 0.5 mL accuracy
Szinonimák:
pipette, serological pipette, Greiner serological pipettes
About This Item
Javasolt termékek
material
polystyrene
sterilitás
sterile; γ-irradiated
sterile
Jellemzők
RNase and DNase free
graduations Subdivisions 0.5mL
plugged
kiszerelés
pack of 100 ea
gyártó/kereskedő neve
Greiner 768180
kapacitás
50 mL , 0.5 mL accuracy
Általános leírás
Precision is aided by fine-line graduation printing providing accuracy of better than ±2%.
Tulajdonságok és előnyök
- 1 mL, 2 mL and 5 mL sizes incorporate drawn tips while larger sizes feature molded tips to provide maximum accuracy
- Packed individually, then double packed for extra protection
- Designed to fit all standard pipetting devices
- Cotton plugged for safety
- Sterilized by γ-irradiation
- DNase, RNase & human DNA free
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)