CLS3524
Corning® Costar® TC-Treated Multiple Well Plates
size 24 wells, polystyrene plate, flat bottom wells, case of 100 (individually wrapped), sterile, lid
Szinonimák:
cell culture plate, multi well plates, multiple well plates, multiwell plates, tissue culture plates
About This Item
Javasolt termékek
Anyagok
clear bottom
flat bottom wells
polystyrene plate
round clear wells
sterilitás
sterile
Jellemzők
lid
skirt
kiszerelés
case of 100 (individually wrapped)
gyártó/kereskedő neve
Corning 3524
méret
24 wells
lyuktérfogat
3.4 mL
lyuk hasznos térfogat
0.38-0.57 mL
kötéstípus
Tissue Culture (TC)-treated surface
Általános leírás
Tulajdonságok és előnyök
- Specially treated to promote optimalcell attachment.
- Ensured sterility through gammairradiation.
- Nonreversible lids with condensationrings to reduce contamination
- Certified non-pyrogenic
Jogi információk
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)