Fontos dokumentumok
CLS3013
Corning® single use spatulas
microspatula, rounded end/scoop
Szinonimák:
Spatula for Lab Use
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.14
sterilitás
sterile
gyártó/kereskedő neve
Corning 3013
Hosszúság
150 mm
Általános leírás
Scoop dimensions:
Maximum scoop width - 0.13 inches (3.302 mm)
scoop can hold < 0.5 mL
Corning single use spatulas have been designed to save time and provide contamination-free samples. Eliminates need to recycle and sterilize reusable spatulas.
Each spatula is individually packaged, RNase/DNase free, non-pyrogenic and antistatic.
Jogi információk
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)