Fontos dokumentumok
Z513385
Sigma-Aldrich
Micro spatulas
flat rounded/tapered ends, L 7 in. (178 mm)
About This Item
UNSPSC kód:
41122403
NACRES:
NB.35
material
nickel-stainless steel
kiszerelés
pkg of 12 ea
Hosszúság
7 in. (178 mm)
Általános leírás
Nickel stainless spatula one end rounded, one end tapered. Rounded end approximately 5/16 in. (8 mm) wide x 2 in. (51 mm) long. Tapered end approximately 1/4 in. (6 mm) wide x 2 in. (51 mm) long.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)