COR-L279
96020724, human lung (lymph node metastasis), Not specified
Szinonimák:
CORL279 Cells, LuCL4 Cells
Összes fotó(1)
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Javasolt termékek
Terméknév
COR-L279, 96020724
biológiai forrás
human lung (lymph node metastasis)
növekedési mód
Aggregates in suspension
kariotípus
Not specified
morfológia
Not specified
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
metastasis
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human lung small cell carcinoma
Sejtvonal leírása
COR-L279 has been isolated from a lymph node of an untreated 63 year-old male. The degenerated and necrotic morphology of the sample obtained was consistent with metastatic small cell carcinoma of the lung.
Alkalmazás
Cytotoxicity studies, study of small cell lung cancer
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
CSF1PO: 11
D13S317: 12
D16S539: 11
D5S818: 12
D7S820: 9,10
THO1: 6,9.3
TPOX: 9,11
vWA: 16,17
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3-9 x 100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)