Fontos dokumentumok
C32TG
96020925, human skin, Not specified
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human skin
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
Not specified
morfológia:
Not specified
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
C32TG, 96020925
biológiai forrás
human skin
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Not specified
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human Amelanotic Melanoma
Sejtvonal leírása
This cell line has been derived by the selection of the human amelanotic melanoma cell line C32 for 6-thioguanine resistance. The parent cell line C32 was established from a melanoma from a 53 year old Caucasian male. The cells are resistant to 6-thioguanine and sensitive to HAT medium. They are deficient in hypoxanthine ? guanine phosphoribosyl transferase (HGPRT-). The cell line is also known as C32-r16TG. The cells are tumorigenic in nude mice inoculated subcutaneously with 10E7 cells.
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 0.050mM 6-thioguanine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80 %) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin/EDTA; 37 C; 5% CO2.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)