Fontos dokumentumok
CCRF S-180 II
90011901, mouse unknown/unspecified, Fibroblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
mouse unknown/unspecified
növekedési mód:
Adherent
kariotípus:
2n = 40
morfológia:
Fibroblast
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
CCRF S-180 II, 90011901
biológiai forrás
mouse unknown/unspecified
növekedési mód
Adherent
kariotípus
2n = 40
morfológia
Fibroblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Mouse CFW sarcoma 180
Sejtvonal leírása
Established from an S-180 sarcoma maintained in adult CFW mice. The cells have been used extensively in chemotherapy screening tests.
Alkalmazás
Chemotherapy screening tests
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:3 to 1:10 i.e. seeding at 1-3x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)