Fontos dokumentumok
1221
90011873, human skin, Fibroblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Terméknév
1221, 90011873
biológiai forrás
human skin
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Fibroblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human skin fibroblast, thioguanine resistant
Sejtvonal leírása
Primary fibroblasts selected for resistance to 5μg/ml thioguanine.
Alkalmazás
Genetic studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X,Y
CSF1PO: 11,12
D13S317: 11,14
D16S539: 11
D5S818: 11,12
D7S820: 10
THO1: 8
TPOX: 8
vWA: 15
Táptalaj
EMEM (EBSS) + 2mM Glutamine + 1% Non Essential Amino Acids (NEAA) + 15% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:4 i.e. seeding at 3-5x10,000 cells/cm3 using 0.25% trypsin or trypsin/EDTA; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)