J774A.1 Cell Line from mouse
91051511, mouse blood, Not specified
Szinonimák:
J774 A1 Cells, J774.A1 Cells, J774A1 Cells
About This Item
Javasolt termékek
product name
J774A.1 Cell Line from mouse, 91051511
biológiai forrás
mouse blood
leírás
Mouse BALB/c monocyte macrophage
növekedési mód
Semi-adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Not specified
termékek
Interleukin 1 (IL-1), lysozyme
receptorok
Immunoglobulin, complement
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
Táptalaj
Szubkultúra rutin