MC3T3-E1 Cell Line from mouse
99072810, mouse bone, Fibroblast-like
Szinonimák:
MC3T3E1 Cells
About This Item
Javasolt termékek
product name
MC3T3-E1 Cell Line from mouse, 99072810
biológiai forrás
mouse bone
leírás
Mouse C57BL/6 calvaria
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Fibroblast-like
termékek
Collagen
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Cikkek
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.