Fontos dokumentumok
MOLT-3
90021901, human blood, Lymphoblast
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Terméknév
MOLT-3, 90021901
biológiai forrás
human blood
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Modal no. 97; hypertetraploid
morfológia
Lymphoblast
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human acute T lymphoblastic leukaemia
Sejtvonal leírása
Derived from the peripheral blood of a 19 year old male with acute lymphoblastic leukaemia whilst in relapse. A stable T-cell leukaemia line. The cells should be handled under laboratory containment level 2 conditions.
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 5-6x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C. A maximum cell density of 1-2x1,000,000/ml is achieved.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)