Fontos dokumentumok
MOLT-4
85011413, human blood, Not specified
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
biológiai forrás:
human blood
növekedési mód:
Suspension
kariotípus:
Modal no. 95; hypertetraploid
morfológia:
Not specified
termékek:
Not specified
receptorok:
Not specified
vonatkozó betegség(ek):
cancer
Terméknév
MOLT-4, 85011413
biológiai forrás
human blood
növekedési mód
Suspension
kariotípus
Modal no. 95; hypertetraploid
morfológia
Not specified
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human acute T lymphoblastic leukaemia
Sejtvonal leírása
A suspension culture derived from the peripheral blood of a 19 year old male with acute lymphoblastic leukaemia in relapse. A stable T-cell leukaemia that forms rosettes with sheep erythrocytes.
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Maintain cultures between 3-9x100,000 cells/ml; 5% CO2; 37°C.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
DNA, RNA, cDNA derived from ECACC mammalian cell lines allow screening for genes or expression patterns to identify lines most suitable for specific research.