Fontos dokumentumok
ZR-75-30
88113004, human breast, Epithelial
About This Item
UNSPSC kód:
41106514
Terméknév
ZR-75-30, 88113004
biológiai forrás
human breast
növekedési mód
Adherent
kariotípus
Not specified
morfológia
Epithelial
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Human breast carcinoma
Sejtvonal leírása
Derived from ascitic fluid of a 47 year old woman with infiltrating ductal carcinoma. Ethnicity: Black.
Alkalmazás
Tumourigenicity studies
DNS profil
STR-PCR Data: Amelogenin: X
CSF1PO: 10,11
D13S317: 10,11
D16S539: 9
D5S818: 12,13
D7S820: 11,12
THO1: 8,9
TPOX: 10,11
vWA: 18,19
Táptalaj
RPMI 1640 + 2mM Glutamine + 10% Foetal Bovine Serum (FBS).
Szubkultúra rutin
Split sub-confluent cultures (70-80%) 1:2 to 1:3 i.e. seeding at 2-5x10,000 cells/cm2 using 0.25% trypsin; 5% CO2; 37°C. Cells produce a significant amount of cellular debris appearing as black particles. This cell line grows relatively slowly and requires passaging approximately every 5 days.
Egyéb megjegyzések
Additional freight & handling charges may be applicable for Asia-Pacific shipments. Please check with your local Customer Service representative for more information.
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)