RAJI Cell Line human
85011429, human lymph, Lymphoblastoid
Szinonimák:
GM04671 Cells, P1-Raji Cells
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
RAJI Cell Line human, 85011429
biológiai forrás
human lymph
leírás
Human Black, Burkitt′s lymphoma
növekedési mód
Suspension
kariotípus
2n = 46, diploid
morfológia
Lymphoblastoid
termékek
Not specified
receptorok
Not specified
technika/technikák
cell culture | mammalian: suitable
vonatkozó betegség(ek)
cancer
kiszállítva
dry ice
tárolási hőmérséklet
−196°C
Sejtvonal eredete
Sejtvonal leírása
Alkalmazás
RAJI Cell Line human has been used to investigate the transport of V. parahaemolyticus across the Payer′s patch of the intestinal epithelium and it has been co-cultured with Caco-2 (human colorectal adenocarcinoma cell-line) monolayers to study bacterial translocation.
DNS profil
CSF1PO: 10,12
D13S317: 13
D16S539: 8,11
D5S818: 10,13
D7S820: 10
THO1: 6,7
TPOX: 8,13
vWA: 16,19
Táptalaj
Szubkultúra rutin
Egyéb megjegyzések
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)